731625
trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene
97%
Synonyme(s) :
(E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethane, (E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, (E)-1,2-Bis(tributyltin)ethylene, (E)-1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], (E)-Bis(tributylstannyl)ethene, 1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, trans-Bis(tributylstannyl)ethene, trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Densité
1.132 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2H2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;1-2H;;
Clé InChI
VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Polyarylenevinylene polymers having triphenylamine core moieties.
- Two (E)-2-(2-(thiophen-2-yl)vinyl)thiophen based copolymers through Pd-catalyzed Stille coupling reaction.
- Vinylstannanes by reacting with aryl halides, which in turn can be used in the synthesis of substituted pyridines.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable