Principaux documents
731544
Sigma-Aldrich
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14NO3 · xC2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCN1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
KFMUWBFXUTUOEX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
PRODUCT IS NOT AVAILABLE IN EUROPE.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mayinuer Maitituoheti et al.
Cell reports, 33(3), 108293-108293 (2020-10-22)
Histone methyltransferase KMT2D harbors frequent loss-of-function somatic point mutations in several tumor types, including melanoma. Here, we identify KMT2D as a potent tumor suppressor in melanoma through an in vivo epigenome-focused pooled RNAi screen and confirm the finding by using a