731528
trans-2-Ethoxyvinylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
(E)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (E)-2-Ethoxyvinylboronic acid pinacol ester
252,00 $
About This Item
252,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447
Densité
0.935 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO3/c1-6-12-8-7-11-13-9(2,3)10(4,5)14-11/h7-8H,6H2,1-5H3/b8-7+
Clé InChI
MRAYNLYCQPAZJN-BQYQJAHWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.1 °F
Point d'éclair (°C)
86.7 °C