729280
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, FL-BE
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Pf
130-135 °C
Chaîne SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3-c4ccccc4C(C)(C)c3c2
InChI
1S/C21H25BO2/c1-19(2)17-10-8-7-9-15(17)16-12-11-14(13-18(16)19)22-23-20(3,4)21(5,6)24-22/h7-13H,1-6H3
Clé InChI
DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.