Principaux documents
728322
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-5,12-dione dihydrate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
5,12-Dioxocyclam
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N4O2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Beilstein:
7639409
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.O.O=C1CCNCCNC(=O)CCNCCN1
InChI
1S/C10H20N4O2.2H2O/c15-9-1-3-11-5-8-14-10(16)2-4-12-6-7-13-9;;/h11-12H,1-8H2,(H,13,15)(H,14,16);2*1H2
Clé InChI
KEXBEVMAQPDJRN-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable