Principaux documents
SYNA882440
Synthware vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A882440, T-shape vacuum gas adapter
1 EA
147,00 $
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
147,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A882440
Catégories apparentées
Description générale
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.