Principaux documents
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminononane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-2-Nonylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C