Documents
461385
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
99%
Synonyme(s) :
(R)-2-Phenyl-1-propylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro Beilstein :
3195646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]22/D +35°, c = 1 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
197 °C (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
AXORVIZLPOGIRG-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and