Principaux documents
725889
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
≥96.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10F3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0%
96.0-104.0%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cl.FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5,10H,1-4H2;1H
Clé InChI
LUBQESPBTCELOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves