72575
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyl-oxazole
128,00 $
About This Item
128,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (CHN)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +48±3°, c = 1.4% in chloroform
Pf
85-90 °C
Groupe fonctionnel
ether
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Clé InChI
OUQSAXROROGQEE-QFIPXVFZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.