Principaux documents
688533
Sigma-Aldrich
(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-butyl-2-oxazoline
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-butyl-4,5-dihydro-oxazole
100 MG
308,00 $
500 MG
1 120,00 $
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
308,00 $
500 MG
1 120,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H30NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −69.0, c = 1 in chloroform
Pf
134-138 °C
Groupe fonctionnel
ether
phosphine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C4=N[C@H](CO4)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H30NOP/c1-19-12-6-9-15-22(19)30(23-16-10-7-13-20(23)2)24-17-11-8-14-21(24)26-28-25(18-29-26)27(3,4)5/h6-17,25H,18H2,1-5H3/t25-/m1/s1
Clé InChI
PWDWTBOBIGNWSX-RUZDIDTESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.