Documents
725196
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromopyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
35-40 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Clé InChI
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1