Key Documents
724378
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1H-benzo[g]indole
96%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-1H-benz[g]indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
124-127 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
Clé InChI
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable