650080
4-(Thiophen-3-yl)aniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
99-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H9NS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7H,11H2
Clé InChI
GYPDHLDQINBFPY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Pd(I)–poly[4-(thiophen-3yl)-aniline] composite material by in situ polymerization and composite formation method.
- Schiff base, 2-methoxy-6-[(4-thiophene-3-yl-phenylimino)-methyl]-phenol by condensation reaction with o-vanillin.
- 2-(1H-Imidazol-1-yl)-N-(4-(thiophen-3-yl)phenyl)acetamide by reacting with 2-(1H-imidazol-1-yl)acetic acid using HATU as amide coupling agent.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves