Key Documents
724106
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl phosphorochloridate
95%
Synonyme(s) :
(R)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-dioxy)chlorophosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H12ClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Pf
153-156 °C
InChI
1S/C20H12ClO2P/c21-24-22-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)23-24/h1-12H
Clé InChI
OVSINNBCLPSKAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable