Principaux documents
723517
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenylboronic acid pinacol ester)triphenylphosphonium bromide
95%
Synonyme(s) :
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)triphenylphosphonium bromide, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboratophenyl)-methyl triphenylphosphonium bromide
5 G
177,00 $
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
177,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H33BBrO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
265-270 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Br-].CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2
InChI
1S/C31H33BO2P.BrH/c1-30(2)31(3,4)34-32(33-30)26-22-20-25(21-23-26)24-35(27-14-8-5-9-15-27,28-16-10-6-11-17-28)29-18-12-7-13-19-29;/h5-23H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QMJSYLUNLKWPAC-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable