Principaux documents
722839
Sigma-Aldrich
m-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
3-(3-Hydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid
1 MG
1 140,00 $
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
1 140,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H413CH=13CH13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
193-195 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
Clé InChI
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable