723169
Bis[2-(2′-bromoisobutyryloxy)ethyl]disulfide
Synonyme(s) :
(BiBOE)2S2, ATRP (Bio)degradable Initiator, BiBOEDS
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529
Densité
1.478 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCSSCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C12H20Br2O4S2/c1-11(2,13)9(15)17-5-7-19-20-8-6-18-10(16)12(3,4)14/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
PXBWWYBXPGZCHC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Protocoles
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.