Principaux documents
806366
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide)
carboxylic acid, thiol
Synonyme(s) :
PNIPAAM, PNIPAM
1 G
754,00 $
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
754,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7O2(C6H11NO)nSH
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
Mn 6,000
PDI
≤1.2
Température de stockage
−20°C
Application
Novel polymer for development of thermosensitive coated micro/nano materials[1] including thermoresponsive polymeric drug delivery systems.[2] The thiol functional group can be used to conjugate to a variety of biomolecules, as well as thiol-ene click chemistry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chung JE, et al.
Colloids Surf., B9(37) (1997)
Wei HH, et al.
Biomaterials, 28(1), 9-9 (2007)