Principaux documents
723053
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
2-(6-Methoxy-2-pyridin-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13BN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
240-246 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable