Principaux documents
72243
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide trihydrate
98% (AT)
Synonyme(s) :
Nickel dibromide hydrate, Nickelous bromide
250 G
273,00 $
1 KG
786,00 $
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
273,00 $
1 KG
786,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NiBr2 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98% (AT)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.O.O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.3H2O/h2*1H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
Clé InChI
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Development of di and polynuclear lead (II) salen (or reduced salen) complexes having PbO2M (M= Cu/Ni) cores: Synthetic strategies and structures: Investigates the synthesis and structural features of polynuclear lead(II) and Nickel(II) bromide trihydrate complexes (Banerjee et al., 2022).
  • The synthesis, structure, and magnetic properties of nickel (II) 6-coordinate species with several substituted aniline ligands: Studies the synthesis and magnetic properties of Nickel(II) bromide trihydrate complexes, emphasizing their potential applications (Meehan et al., 2021).
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable