Documents
722235
Sigma-Aldrich
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl) acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
107-112 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
Clé InChI
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable