Documents
96934
Supelco
2,5-Furandicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
>300 °C
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)