721581
3-Bromo-2-bromomethyl-1-propene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.550
Densité
1.860 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCC(=C)CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
Clé InChI
BDHXXBPPYQRWMC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable