Principaux documents
721352
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
1 G
151,00 $
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
151,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCOCC2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5H,6-8H2,1-4H3
Clé InChI
DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Application
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester can be used:
  • To prepare 1,2-dihydro-2-oxopyridine based endocannabinoid system (ECS) modulators.[1]
  • As an intermediate in the synthesis of embryonic ectoderm development (EED) inhibitors.[2]
  • To prepare pyrrolotriazine based IRAK4 inhibitors.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
EEDi-5285: An Exceptionally Potent, Efficacious, and Orally Active Small-Molecule Inhibitor of Embryonic Ectoderm Development
Rej RK, et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(13), 7252-7267 (2020)
Optimization of permeability in a series of pyrrolotriazine inhibitors of IRAK4
Degorce SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 26(4), 913-924 (2018)
Modification on the 1, 2-dihydro-2-oxo-pyridine-3-carboxamide core to obtain multi-target modulators of endocannabinoid system
Gado F, et al.
Bioorganic Chemistry, 94, 103353-103353 (2020)