Documents
718793
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H32N2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.510
Point d'ébullition
160-164 °C/2 mmHg
Densité
1.220 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cncn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h2,4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3