Principaux documents
718661
Sigma-Aldrich
N-Benzyloxycarbonyl-(isopropoxymethyl)amine
97%
Synonyme(s) :
N-Z-Isopropoxymethylamine, Benzyl N-(isopropoxymethyl)carbamate, Benzyl isopropoxymethyl-carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
70-74 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable