Principaux documents
718009
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylzinc solution
0.4 M in diethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
0.4 M in diethyl ether
Densité
0.756 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
Clé InChI
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup