Principaux documents
717126
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1H-indazole
97%
Synonyme(s) :
1H-Indazol-5-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
186-191 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4,10H,(H,8,9)
Clé InChI
ZHDXWEPRYNHNDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable