Key Documents
716510
Sigma-Aldrich
1-Bromoisoquinoline
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
43-47 °C
Chaîne SMILES 
Brc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
Clé InChI
YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable