Principaux documents
716458
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolidin-2-ylidene
Synonyme(s) :
SIPr
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H38N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
170-175 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(CC2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
Clé InChI
XZDYFCGKKKSOEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Transformation of organometallic iron complexes
  • Selective production of 5-hydroxymethylfurfural from glucose and fructose
  • Annulation of heterocycles via redox processing
  • Pyridines
  • Cyclotrimerization of isocyanates
  • Ring-opening alkylation
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable