Principaux documents
71585
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-fluoropyridine
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3ClFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.54
Beilstein:
1422747
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
liquid
Conditions de stockage
under inert gas (Argon)
Densité
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
Clé InChI
BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Attention
may discolor to yellow on storage
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup