Principaux documents
715786
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorophenyl)propionaldehyde
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539
Densité
1.145 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(CCC=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5-7H,2,4H2
Clé InChI
GAMNINPBAOTMLA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup