Principaux documents
715050
Sigma-Aldrich
Chloro(tricyclohexylphosphine)gold(I)
97%
Synonyme(s) :
(Tricyclohexylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H33AuClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
218-222 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h16-18H,1-15H2;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
IBNPRSSHBVYHPU-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Formal tandem bicyclizations of styrylindoles with alkynyl alkenones
  • Addition of X-H bonds to carbon-carbon multiple bonds
  • Arylation of pyrazine or pyridine with aryl bromides
  • Hydroarylation of alkenes with indoles
  • Cyclization
  • Hydroamination
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable