Principaux documents
404217
Sigma-Aldrich
Chloro(trimethylphosphine)gold(I)
99%
Synonyme(s) :
(Trimethylphosphine)gold(I) chloride
250 MG
262,00 $
1 G
769,00 $
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
262,00 $
1 G
769,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3PAuCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.