714747
Biphenyl-3,4′,5-tricarboxylic acid
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>300 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H10O6/c16-13(17)9-3-1-8(2-4-9)10-5-11(14(18)19)7-12(6-10)15(20)21/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
Clé InChI
LQEZHWGJSWHXPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.