71334
Sodium 1-butanethiolate
technical, ≥95.0% (RT)
Synonyme(s) :
1-Butanethiol sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (RT)
Forme
powder
Chaîne SMILES
CCCCS[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-2-3-4-5;/h5H,2-4H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
VTLWRSNWWLIJTQ-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges