Principaux documents
71916
Sigma-Aldrich
Sodium 2-propanethiolate
technical, ≥90.0% (RT)
Synonyme(s) :
2-Propanethiol sodium salt
10 G
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
203,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHSNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Beilstein:
3618618
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (RT)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC(C)S[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
NQHKCHWQDDWQJR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Biphenyl and bimesityl tetrasulfonic acid–new linker molecules for coordination polymers: This study discusses the use of Sodium 2-propanethiolate in the synthesis of new coordination polymers. The article details the process and the resulting chemical structures, providing insights into the potential applications of these materials in various fields (F Behler, MS Wickleder, J Christoffers - ARKIVOC, 2015).
Autres remarques
Intermediate for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. Synthesis of polymercapto-arenes from polyhalides via poly(isopropyl thio ethers)[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)