713201
(8α,9S)-6′-Methoxycinchonan-9-amine trihydrochloride
90%
Synonyme(s) :
(8S,9S)-9-Amino-9-deoxyepiquinine trihydrochloride, (S)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanamine trihydrochloride
211,00 $
About This Item
211,00 $
Produits recommandés
Essai
89.5-110.5% (AT)
90% (HPLC)
90%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +65.0±2.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@H](N)C3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H25N3O.3ClH/c1-3-13-12-23-9-7-14(13)10-19(23)20(21)16-6-8-22-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20H,1,7,9-10,12,21H2,2H3;3*1H/t13-,14-,19?,20-;;;/m0.../s1
Clé InChI
GZXDEKGNTLNSGM-YPIZWHDUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable