Principaux documents
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Synonyme(s) :
(−)-Cispentacin hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.63
Numéro Beilstein :
7627237
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Forme
crystals
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
Impuretés
4.0-6.0% water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
Clé InChI
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable