Documents
711527
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
≥97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazol-5-ol, 2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.10
Numéro Beilstein :
3542117
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97%
Forme
crystals
Pf
172-178 °C
Chaîne SMILES 
Cn1nc(cc1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3N2O/c1-10-4(11)2-3(9-10)5(6,7)8/h2,11H,1H3
Clé InChI
UGVAQFVQIHNCJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges