Documents
710539
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)nickel
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Densité
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
Clé InChI
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphine ligand for cross coupling
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup