510645
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(II)
Synonyme(s) :
(EtCp)2Co, 1,1′-Diethylcobaltocene
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: cobalt
Densité
1.516 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Co].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Co/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clé InChI
YHCQFTZSIGZRTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.