Documents
381004
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II)
95%
Synonyme(s) :
Chromocene, Di(cyclopentadienyl)chromium(II)
About This Item
Formule linéaire :
Cr(C5H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Stereoselective pinacol-type cross-coupling reactions
  • Thermal homo-polymerization and co-polymerization reactions
  • Nozaki-Hiyama-Kishi reactions (additions of organic halides to aldehydes)
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable