Principaux documents
710180
Sigma-Aldrich
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate
≥90.0%
Synonyme(s) :
Azodicarboxylic acid bis(2-methoxyethyl ester), DMEAD
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Beilstein:
11134057
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥90.0%
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
azo
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COCCOC(=O)\N=N\C(=O)OCCOC
InChI
1S/C8H14N2O6/c1-13-3-5-15-7(11)9-10-8(12)16-6-4-14-2/h3-6H2,1-2H3/b10-9+
Clé InChI
PGHKJMVOHWKSLJ-MDZDMXLPSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate (DMEAD): an inexpensive and separation-friendly alternative reagent for the Mitsunobu reaction.
Sugimura, T. and Hagiya, K.
Chemistry Letters (Jpn), 36, 566-567 (2007)