MilliporeSigma
Passer à
11625
Di-tert-butyl azodicarboxylate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl azodiformate, NSC 109889
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
74,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
229,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3COCON=NCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-796-9
Beilstein/REAXYS Number:
1911434
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
74,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
89-92 °C
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
InChI key
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
General description
Di-tert-butyl azodicarboxylate is a an acid labile reagent for Mitsunobu reactions allowing facile isolation of products and for the electrophilic amination and hydrazination of enolates and lithium alkyls.
Application
Reactant for:
  • Preparation of hexapeptide key fragments via stereoselective selenocyclization/oxidative deselenylation or hydrazination/cyclization reactions
  • Asymmetric Michael addition reactions
  • Preparation of dipeptidyl peptidase IV dependent water-soluble prodrugs via Mitsunobu reaction
  • Synthesis of pyrroloisoquinoline template via stereoselective N-acyliminium-mediated cyclization and enolate amination for synthesis of peptidomimetic compounds
  • Barbier-type propargylation reactions
  • Synthesis of bacterial peptide deformylase (PDF) inhibitor fumimycin
  • Asymmetric amination of glycine Schiff bases
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
135992419885140414
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
98%
description
98%
description
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder or crystals
mp
89-92 °C
mp
89-92 °C (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl azodicarboxylate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)