Principaux documents
708364
Sigma-Aldrich
3,6-Diiodopyridazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2I2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 708364 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
155-160 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Ic1ccc(I)nn1
InChI
1S/C4H2I2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Clé InChI
GCLHXKPPHRIJOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C