Documents
708208
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
117-120 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(nc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-3(6(13)14)1-2-4(12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Clé InChI
DXRBTBMFFGEVCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable