Principaux documents
708143
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
37-42 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)ncc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
Clé InChI
WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves