Key Documents
70796
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Fmoc-D-β-2-Homonal-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H25NO4/c31-28(32)17-22(16-19-13-14-20-7-1-2-8-21(20)15-19)30-29(33)34-18-27-25-11-5-3-9-23(25)24-10-4-6-12-26(24)27/h1-15,22,27H,16-18H2,(H,30,33)(H,31,32)/t22-/m1/s1
Clé InChI
LQGDRWACMZMSCD-JOCHJYFZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable